Drukuj
1-Etynylo-2-fluorobenzen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H60596.MD H60596.03
H60596.MDEA 343 PLN
H60596.MD H60596.03
1-Etynylo-2-fluorobenzen ≥97%
Formuła: C₈H₅F
Temp. Wrzenia: 150 °C
Gęstość: 1,060
Temp. Zapłonu: 37 °C (99 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00799540
Numer CAS: 766-49-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III