Drukuj
4-Aminobenzhydrazyd
Dostawca: Cayman Chemical
Synonim: 4-Aminobenzoic hydrazide, 4-Aminobenzene-1-carbohydrazide, 4-Aminobenzoic acid hydrazide, 4-Aminobenzohydrazide
14845-500 14845-1
CAYM14845-500EA 293 PLN
CAYM14845-500 CAYM14845-1
4-Aminobenzhydrazyd
4-Aminobenzhydrazyd
Formuła: C₇H₉N₃O
Temp. Wrzenia: 378 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 280…283 °C
Numer MDL: MFCD00007606
Numer CAS: 5351-17-7
Numer WE (dawny EINECS): 226-324-4