Drukuj
Methyl trifluoromethanesulphonate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
H61758.14 H61758.22
H61758.14EA 998 PLN
H61758.14 H61758.22
Methyl trifluoromethanesulphonate ≥97%
Methyl trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₂H₃F₃O₃S
MW: 164.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 99 °C
Gęstość: 1.500
Temp. Zapłonu: 38 °C (100 °F)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000409
Numer CAS: 333-27-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-371-7
Jednostka: 2920
ADR: 8 II