Drukuj
Ethyl fluoroacetate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Fluoroacetic ethyl ester
H61340.09 H61340.18
H61340.09EA 290 PLN
H61340.09 H61340.18
Ethyl fluoroacetate ≥98%
Ethyl fluoroacetate
Formuła: C₄H₇FO₂
Temp. Wrzenia: 119…120 °C
Gęstość: 1,093
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000450
Numer CAS: 459-72-3
Numer WE (dawny EINECS): 207-297-8
Jednostka: 2929
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 14,4167