Drukuj
wolfram, gauze woven from wire 40 mesh woven from 0.025mm (0.001in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
46412.FL 46412.GT
46412.FLEA 456 PLN
46412.FL 46412.GT
wolfram, gauze woven from wire 40 mesh woven from 0.025mm (0.001in)
wolfram
Formuła: W
Temp. Wrzenia: 5660 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 3410 °C
Gęstość: 19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011461
Numer CAS: 7440-33-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-143-9
Klasyfikacja Merck : 12,09945