3,4-Dichloropyridine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H63749.03
H63749.06
H63749.03EA
298
PLN
H63749.03
H63749.06
3,4-Dichloropyridine ≥98%
3,4-Dichloropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 55934-00-4
Molecular Formula: C5H3Cl2N
Formula Weight: 147.99
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD01861989
Formuła:
C₅H₃Cl₂N Temp. Wrzenia: 182…183 °C Temp. topnienia: 22…24 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01861989 Numer CAS: 55934-00-4 ADR: 6.1,III |