Drukuj
4-Fluoro-2-nitroanisole ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H61110.06 H61110.14
H61110.06EA 331 PLN
H61110.06 H61110.14
4-Fluoro-2-nitroanisole ≥98%
Formuła: C₇H₆FNO₃
Temp. topnienia: 62…64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013375
Numer CAS: 445-83-0