Drukuj
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Chloro-2-fluorobromobenzene
H61622.14 H61622.22
H61622.14EA 411 PLN
H61622.14 H61622.22
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene 95%
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene
Formuła: C₆H₃BrClF
Temp. topnienia: 42…46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03412182
Numer CAS: 144584-65-6