Drukuj
Kwas 1,14-tetradekanodiowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H60254.06 H60254.14
H60254.06EA 461 PLN
H60254.06 H60254.14
Kwas 1,14-tetradekanodiowy ≥98%
Kwas 1,14-tetradekanodiowy
Formuła: C₁₄H₂₆O₄
Temp. Wrzenia: 407 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 124…127 °C
Gęstość: 1,108 g/cm³ (21 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002743
Numer CAS: 821-38-5
Numer WE (dawny EINECS): 212-476-9