Drukuj
błękit bromofenolowy
Dostawca: Cayman Chemical
Synonim: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
14331-25 14331-50 14331-100
CAYM14331-25EA 339 PLN
CAYM14331-25 CAYM14331-50 CAYM14331-100
błękit bromofenolowy
błękit bromofenolowy
Formuła: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669.97 g/mol
Temp. topnienia: 273
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005875
Numer CAS: 115-39-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-086-2
Klasyfikacja Merck : 13,01429