Drukuj
2-Bromo-p-toluic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H60413.03 H60413.06
H60413.03EA 405 PLN
H60413.03 H60413.06
2-Bromo-p-toluic acid ≥97%
2-Bromo-p-toluic acid
Formuła: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05 g/mol
Temp. topnienia: 143…147 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00045797
Numer CAS: 7697-27-0