Drukuj
Jod concentrate for dilution to 1L, 0.05 M I2 (0.1 N) volumetric solution, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
38060-1EA 38060-6X1EA
38060-1EAEA 247 PLN
38060-1EA 38060-6X1EA
Jod concentrate for dilution to 1L, 0.05 M I2 (0.1 N) volumetric solution, Fluka™
Jod
Concentrate for 1L standard solution
Formuła: I₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011355
Numer CAS: 7553-56-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-442-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.998 - 1.002