Drukuj

wodorowinian potasu

Dostawca: CHEMPUR

117467609.0100 117467609.0250 117467609.0500 117467609.1000
CHMP117467609.0100EA 70.2 PLN
CHMP117467609.0100 CHMP117467609.0250 CHMP117467609.0500 CHMP117467609.1000
wodorowinian potasu
wodorowinian potasu
Formuła: KOOC(CHOH)₂COOH
Temp. topnienia: 250 °C
Gęstość: 1,943 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00065392
Numer CAS: 868-14-4
Numer WE (dawny EINECS): 212-769-1
Klasyfikacja Merck : 13,07697
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=355f72f319f5589f12d60c6dfffecdec31cee083&vid=4a750ad5d4a91fd4c2885832ee80b7b64cdcc42a&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR