Drukuj
kwas L (+) askorbinowy
Dostawca: Cayman Chemical
14656-50 14656-100 14656-250
CAYM14656-50EA 247 PLN
CAYM14656-50 CAYM14656-100 CAYM14656-250
kwas L (+) askorbinowy
kwas L (+) askorbinowy
Formuła: C₆H₈O₆
Temp. Wrzenia: 553 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 190…192 °C
Gęstość: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064328
Numer CAS: 50-81-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-066-2
REACH: exempt
Klasyfikacja Merck : 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM