Drukuj
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H59777.03 H59777.06
H59777.03EA 337 PLN
H59777.03 H59777.06
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid ≥97%
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Formuła: C₇H₄BrClO₂
MW: 235.46 g/mol
Temp. topnienia: 157…161 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00672930
Numer CAS: 936-08-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III