3-[(Trifluoromethyl)thio]aniline 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23734.03
B23734.06
B23734.03EA
569
PLN
B23734.03
B23734.06
3-[(Trifluoromethyl)thio]aniline 96%
3-[(Trifluoromethyl)thio]aniline
Purity: 96%
CAS No.: 369-68-6
Molecular Formula: C7H6F3NS
Formula Weight: 193.19
Flash Point: 103°(218°F)
Refractive Index: 1.5220
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 221-224°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00190130
Formuła:
C₇H₆F₃NS MW: 193.19 g/mol Temp. Wrzenia: 221…224 °C Gęstość: 1.348 Temp. Zapłonu: 103 °C (218 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00190130 Numer CAS: 369-68-6 Numer WE (dawny EINECS): 206-722-4 ADR: 6.1 III |