Drukuj
4-Benzoylpiperidine hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Phenyl(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
232860010 232860100
ACRO232860010EA 226 PLN
ACRO232860010 ACRO232860100
4-Benzoylpiperidine hydrochloride 98%
4-Benzoylpiperidine hydrochloride
Formuła: C₁₂H₁₆ClNO
MW: 225.7200 g/mol
Temp. topnienia: 226…227 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066982
Numer CAS: 25519-80-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %