Drukuj
Ethyl-3-piperidinecarboxylate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl nipecotate, Ethyl 3-Piperidinecarboxylate, Ethyl piperidine-3-carboxylate
186620250 186621000 186625000
ACRO186620250EA 216 PLN
ACRO186620250 ACRO186621000 ACRO186625000
Ethyl-3-piperidinecarboxylate 97%
Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Formuła: C₈H₁₅NO₂
MW: 157.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 102…104 °C (9hPa)
Gęstość: 1.012 g/cm³
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005991
Numer CAS: 5006-62-2
Numer WE (dawny EINECS): 225-681-3
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
HPLC ≥98.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %