(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ethyl L-nipecotate, Ethyl (S)-(+)-3-Piperidinecarboxylate, (S)-Ethyl piperidine-3-carboxylate
H57185.03
H57185.06
H57185.03EA
444
PLN
H57185.03
H57185.06
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate ≥97%
(S)-(+)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 37675-18-6
Molecular Formula: C8H15NO2
Formula Weight: 157.21
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4700
Optical Rotation: +1.5° (neat)
MDL No.: MFCD00792499
Formuła:
C₈H₁₅NO₂ MW: 157.21 g/mol Gęstość: 1.043 Temp. Zapłonu: 76 °C (169 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00792499 Numer CAS: 37675-18-6 |