6-Iodo-1,4-benzodioxane 95% remainder mainly 5-isomer
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
6-Iodo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 1,2-Ethylenedioxy-4-iodobenzene, 6-Iodo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine
B20127.06
B20127.14
B20127.06EA
374
PLN
B20127.06
B20127.14
6-Iodo-1,4-benzodioxane 95% remainder mainly 5-isomer
6-Iodo-1,4-benzodioxane
Purity: 95%
CAS No.: 57744-67-9
Molecular Formula: C8H7IO2
Formula Weight: 262.05
Boiling Point: 100-102°/0.25mm
MDL No.: MFCD00221460
Formuła:
C₈H₇IO₂ MW: 262.05 g/mol Temp. Wrzenia: 100…102 °C (0.25 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00221460 Numer CAS: 57744-67-9 Numer WE (dawny EINECS): 257-817-2 |