1-(4-Bromophenyl)piperidine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H57102.03
H57102.06
H57102.03EA
613
PLN
H57102.03
H57102.06
1-(4-Bromophenyl)piperidine ≥97%
1-(4-Bromophenyl)piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 22148-20-5
Molecular Formula: C11H14BrN
Formula Weight: 240.14
MDL No.: MFCD04112533
Formuła:
C₁₁H₁₄BrN Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04112533 Numer CAS: 22148-20-5 |