(2,6-Dichlorophenylthio)acetic acid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H50282.03
H50282.06
H50282.03EA
982
PLN
H50282.03
H50282.06
(2,6-Dichlorophenylthio)acetic acid ≥99%
(2,6-Dichlorophenylthio)acetic acid
Purity: 99%
CAS No.: 21248-45-3
Molecular Formula: C8H6Cl2O2S
Formula Weight: 237.11
MDL No.: MFCD00052108
Formuła:
C₈H₆Cl₂O₂S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052108 Numer CAS: 21248-45-3 |