Drukuj
4-Methyl-1,3-dioxane 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
305000500 305000050
ACRO305000500EA 708 PLN
ACRO305000500 ACRO305000050
4-Methyl-1,3-dioxane 99%
4-Methyl-1,3-dioxane
Formuła: C₅H₁₀O₂
MW: 102.1317 g/mol
Temp. topnienia: 45…44 °C
Temp. Zapłonu: 22 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006569
Numer CAS: 1120-97-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-323-1
Jednostka: 1993
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %