2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 33884-43-4
Molecular Formula: C6H11BrO2
Formula Weight: 195.06
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4820
Boiling Point: 67-70°/3mm
Beilstein Reference: 1421628
MDL No.: MFCD00006567
Formuła:
C₆H₁₁BrO₂ Temp. Wrzenia: 67…70 °C (3 mmHg) Gęstość: 1,434 Temp. Zapłonu: 96 °C (204 °F) |
Numer MDL:
MFCD00006567 Numer CAS: 33884-43-4 Numer WE (dawny EINECS): 251-716-7 |