1-Aminopiperidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L14078.06
L14078.14
L14078.22
L14078.06EA
435
PLN
L14078.06
L14078.14
L14078.22
1-Aminopiperidine 97%
1-Aminopiperidine
Purity: 97%
CAS No.: 2213-43-6
Molecular Formula: C5H12N2
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.4750
Boiling Point: 145-147°
Beilstein Reference: 383565
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00006489
Formuła:
C₅H₁₂N₂ Temp. Wrzenia: 145…147 °C Gęstość: 0,928 Temp. Zapłonu: 36 °C (96 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006489 Numer CAS: 2213-43-6 Numer WE (dawny EINECS): 218-666-8 ADR: 3,III |