Drukuj
1-Aminopiperidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
104410100 104410250
ACRO104410100EA 527 PLN
ACRO104410100 ACRO104410250
1-Aminopiperidine 97%
1-Aminopiperidine
Formuła: C₅H₁₂N₂
Gęstość: 0,928 g/cm³
Temp. Zapłonu: 36 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006489
Numer CAS: 2213-43-6
Numer WE (dawny EINECS): 218-666-8
Jednostka: 2920
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4735 to 1.4775 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤1 % (in acid)