Cerium(IV) sulphate hydrate ≥99% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11323.22
11323.36
11323.22EA
1490
PLN
11323.22
11323.36
Cerium(IV) sulphate hydrate ≥99% (REO, rare earth oxide basis)
Cerium(IV) sulphate hydrate
Purity: 99%
CAS No.: 95838-16-7
Molecular Formula: Ce(SO4)2.xH2O
Formula Weight: 332.24(anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 3.01
Melting Point: 195° dec.
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00149427
Formuła:
CeO₈S₂·H₂O Gęstość: 3,01 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149427 Numer CAS: 95838-16-7 Numer WE (dawny EINECS): 237-029-5 ADR: 5.1,III |