Sodium-4-bromobenzenesulphinate dihydrate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Bromobenzenesulphinic acid sodium salt dihydrate
B20281.09
B20281.88
B20281.09EA
998
PLN
B20281.09
B20281.88
Sodium-4-bromobenzenesulphinate dihydrate ≥97%
Sodium-4-bromobenzenesulphinate dihydrate
Purity: 97%%
CAS No.: 175278-64-5
Molecular Formula: C6H4BrNaO2S.2H2O
Formula Weight: 279.09 (243.06anhy)
Melting Point:
Formuła:
C₆H₄BrNaO₂S·2H₂O MW: 279.09 g/mol (243.06 anhy) Temp. topnienia: Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00210139 Numer CAS: 175278-64-5 |