4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L05699.14
L05699.22
L05699.14EA
193
PLN
L05699.14
L05699.22
4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride ≥97%
4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 5382-23-0
Molecular Formula: C6H12ClN.HCl
Formula Weight: 170.08
Melting Point: 159-166°
Beilstein Reference: 3677071
Formuła:
C₆H₁₃Cl₂N Temp. topnienia: 159…166 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012834 Numer CAS: 5382-23-0 Numer WE (dawny EINECS): 226-375-2 |