Potassium wolframate ≥99.5% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14031.14
14031.22
14031.14EA
631
PLN
14031.14
14031.22
Potassium wolframate ≥99.5% (metals basis)
Potassium wolframate
Purity: 99.5%
CAS No.: 7790-60-5
Molecular Formula: K2WO4
Formula Weight: 326.04
Physical Form: -60 Mesh Powder
Density: 3.12
Melting Point: 921°
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,7694
MDL No.: MFCD00049668
Formuła:
K₂O₄W Temp. topnienia: 921 °C Gęstość: 3,12 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049668 Numer CAS: 7790-60-5 Numer WE (dawny EINECS): 232-215-2 Klasyfikacja Merck : 14,7694 |