Cesium wolframate ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
39206.06
39206.14
39206.06EA
715
PLN
39206.06
39206.14
Cesium wolframate ≥99.9% (metals basis)
Cesium wolframate
Purity: 99.9%
CAS No.: 13587-19-4
Molecular Formula: Cs2O4W
Formula Weight: 513.66
Physical Form: -200 Mesh Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049438
Formuła:
Cs₂O₄W Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049438 Numer CAS: 13587-19-4 Numer WE (dawny EINECS): 237-019-0 |