2-Cyclopentylethanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
B22344.03
B22344.06
B22344.03EA
597
PLN
B22344.03
B22344.06
2-Cyclopentylethanol ≥98%
2-Cyclopentylethanol
Purity: 98+%
CAS No.: 766-00-7
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4585
Boiling Point: 182°
Beilstein Reference: 2069860
MDL No.: MFCD00019301
Formuła:
C₇H₁₄O Temp. Wrzenia: 182 °C Gęstość: 0,920 Temp. Zapłonu: 70 °C (158 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00019301 Numer CAS: 766-00-7 Numer WE (dawny EINECS): 212-156-9 |