Cyclobutyl methyl ketone ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Acetylcyclobutane, Ketone cyclobutyl methyl, 1-Cyclobutylethan-1-one, 1-Cyclobutylethanone, Cyclobutyl Methyl Ketone
L03521.03
L03521.06
L03521.03EA
342
PLN
L03521.03
L03521.06
Cyclobutyl methyl ketone ≥97%
Cyclobutyl methyl ketone
Purity: 97%
CAS No.: 3019-25-8
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 134-135°
Beilstein Reference: 1924022
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00037148
Formuła:
C₆H₁₀O MW: 98.15 g/mol Temp. Wrzenia: 134…135 °C Gęstość: 0.900 Temp. Zapłonu: 28 °C (82 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00037148 Numer CAS: 3019-25-8 Numer WE (dawny EINECS): 221-163-6 ADR: 3 III |