6-Amino-2-methylquinoline 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-methylquinolin-6-amine
A13967.03
A13967.06
A13967.03EA
700
PLN
A13967.03
A13967.06
6-Amino-2-methylquinoline 97%
6-Amino-2-methylquinoline
Purity: 97%
CAS No.: 65079-19-8
Molecular Formula: C10H10N2
Formula Weight: 158.20
Melting Point: 189-191°
Beilstein Reference: 114795
Formuła:
C₁₀H₁₀N₂ Temp. topnienia: 189…191 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052600 Numer CAS: 65079-19-8 |