5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B25195.03
B25195.06
B25195.03EA
565
PLN
B25195.03
B25195.06
5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene ≥97%
5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene
Purity: 97%
CAS No.: 5122-20-3
Molecular Formula: C12H17I
Formula Weight: 288.17
Odour: Odourless
Melting Point: 54-57°
MDL No.: MFCD00052173
Formuła:
C₁₂H₁₇I Temp. topnienia: 54…57 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052173 Numer CAS: 5122-20-3 |