1-tert-Butyl-3-ethylbenzene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
B20325.14
B20325.06
B20325.14EA
1610
PLN
B20325.14
B20325.06
1-tert-Butyl-3-ethylbenzene ≥98%
1-tert-Butyl-3-ethylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 14411-56-4
Molecular Formula: C12H18
Formula Weight: 162.27
Odour: Mild
Boiling Point: 205°
MDL No.: MFCD00060845
Formuła:
C₁₂H₁₈ MW: 162.27 g/mol Temp. Wrzenia: 205 °C Gęstość: 0.86 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00060845 Numer CAS: 14411-56-4 |