2-(4-Methylphenyl)ethanol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-(p-Tolyl)ethanol
B20918.06
B20918.14
B20918.06EA
636
PLN
B20918.06
B20918.14
2-(4-Methylphenyl)ethanol ≥99%
2-(4-Methylphenyl)ethanol
Purity: 99%
CAS No.: 699-02-5
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.20
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.5260
Boiling Point: 244-245°
MDL No.: MFCD00002904
Formuła:
C₉H₁₂O Temp. Wrzenia: 244…245 °C Gęstość: 0,980 Temp. Zapłonu: 107 °C (225 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002904 Numer CAS: 699-02-5 Numer WE (dawny EINECS): 211-824-7 |