4-Butylbenzylamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(4-Butylphenyl)methanamine
B22316.06
B22316.14
B22316.06EA
754
PLN
B22316.06
B22316.14
4-Butylbenzylamine 98%
4-Butylbenzylamine
Purity: 98%
CAS No.: 57802-79-6
Molecular Formula: C11H17N
Formula Weight: 163.26
Boiling Point: 89-91°/1mm
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD02258855
Formuła:
C₁₁H₁₇N Temp. Wrzenia: 89…91 °C (1 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02258855 Numer CAS: 57802-79-6 ADR: 8,III |