1,4-Oxazepane hydrochloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Homomorpholine hydrochloride
B21749.03
B21749.06
B21749.03EA
1720
PLN
B21749.03
B21749.06
1,4-Oxazepane hydrochloride ≥98%
1,4-Oxazepane hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 178312-62-4
Molecular Formula: C5H11NO.HCl
Formula Weight: 137.61
Melting Point: 158-164°
MDL No.: MFCD02683070
Formuła:
C₅H₁₂ClNO Temp. topnienia: 158…164 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02683070 Numer CAS: 178312-62-4 |