4,4'-Diisopropylbiphenyl ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B20779.03
B20779.06
B20779.03EA
264
PLN
B20779.03
B20779.06
4,4'-Diisopropylbiphenyl ≥97%
4,4'-Diisopropylbiphenyl
Purity: 97%
CAS No.: 18970-30-4
Molecular Formula: C18H22
Formula Weight: 238.37
Melting Point: 66°
MDL No.: MFCD00043533
Formuła:
C₁₈H₂₂ Temp. topnienia: 66 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043533 Numer CAS: 18970-30-4 |