Drukuj
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
381320050 381320250
ACRO381320050EA 369 PLN
ACRO381320050 ACRO381320250
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol 98%
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol
Formuła: C₇H₁₄OSi
Temp. Wrzenia: 97…98 °C (24 mmHg)
Gęstość: 0,854 g/cm³
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00190217
Numer CAS: 2117-12-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %