1,3-Dimethylimidazolium dimethylphosphate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,3-Dimethylimidazolium Dimethyl Phosphate
H27788.18
H27788.06
H27788.18EA
1290
PLN
H27788.18
H27788.06
1,3-Dimethylimidazolium dimethylphosphate ≥98%
1,3-Dimethylimidazolium dimethylphosphate
Purity: 98%
CAS No.: 654058-04-5
Molecular Formula: C7H15N2O4P
Formula Weight: 222.18
MDL No.: MFCD08275369
Formuła:
C₇H₁₅N₂O₄P MW: 222.18 g/mol Gęstość: 1.277 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08275369 Numer CAS: 654058-04-5 |