Methyl diphenylacetate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Methyl Diphenylacetate
B24694.06
B24694.14
B24694.22
B24694.06EA
362
PLN
B24694.06
B24694.14
B24694.22
Methyl diphenylacetate ≥98%
Methyl diphenylacetate
Purity: 98%
CAS No.: 3469-00-9
Molecular Formula: (C6H5)2CHCO2CH3
Formula Weight: 226.28
Melting Point: 59-61°
MDL No.: MFCD00025869
Formuła:
C₁₅H₁₄O₂ Temp. topnienia: 59…61 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00025869 Numer CAS: 3469-00-9 Numer WE (dawny EINECS): 222-431-5 |