4-Phenyl-3-butyn-2-ol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H53450.06
H53450.14
H53450.06EA
683
PLN
H53450.06
H53450.14
4-Phenyl-3-butyn-2-ol ≥97%
4-Phenyl-3-butyn-2-ol
Purity: 97%
CAS No.: 5876-76-6
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₀ Gęstość: 1,005 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00046651 Numer CAS: 5876-76-6 |