Sodium stannate hydrate, Reagent Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Sodium tin(IV) oxide hydrate
14021.22
14021.36
14021.22EA
339
PLN
14021.22
14021.36
Sodium stannate hydrate, Reagent Grade
Sodium stannate hydrate
Sodium tin(IV) oxide is used as a mordant, fire retardant textiles.
CAS No.: 12058-66-1
Molecular Formula: Na2SnO3.xH2O
Formula Weight: 212.67(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air Sensitive
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8677
MDL No.: MFCD00014241
Formuła:
Na₂O₃Sn·H₂O MW: 212.67 g/mol (anhy) Temp. topnienia: 140 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014241 Numer CAS: 12058-66-1 Numer WE (dawny EINECS): 235-030-5 Klasyfikacja Merck : 14,8677 |