Potassium stannate trihydrate ≥95% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Potassium tin(IV) oxide trihydrate
14015.30
14015.A1
14015.30EA
325
PLN
14015.30
14015.A1
Potassium stannate trihydrate ≥95% (metals basis)
Potassium stannate trihydrate
Purity: 95+%
CAS No.: 12125-03-0
Molecular Formula: K2SnO3.3H2O
Formula Weight: 298.94 (244.89anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00150391
Formuła:
K₂O₃Sn·3H₂O MW: 298.94 g/mol (244.89 anhy) Temp. topnienia: 140 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150391 Numer CAS: 12125-03-0 Numer WE (dawny EINECS): 235-255-9 |