Drukuj
3-Cyano-4-methylaniline 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H61422.06 H61422.14
H61422.06EA 629 PLN
H61422.06 H61422.14
3-Cyano-4-methylaniline 97%
3-Cyano-4-methylaniline
Formuła: C₈H₈N₂
Temp. topnienia: 88…91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017608
Numer CAS: 50670-64-9
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III