6-Methylpicolinic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26302.03
H26302.06
H26302.03EA
567
PLN
H26302.03
H26302.06
6-Methylpicolinic acid 95%
6-Methylpicolinic acid
Purity: 95%
CAS No.: 934-60-1
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Odour: Odourless
Melting Point: 127-131°
Boiling Point: 100°/4.5mm
MDL No.: MFCD00023481
Formuła:
C₇H₇NO₂ Temp. Wrzenia: 100 °C (4,5 mmHg) Temp. topnienia: 127…131 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00023481 Numer CAS: 934-60-1 Numer WE (dawny EINECS): 213-287-4 |