Drukuj
m-Xylylenediamine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
141020050 141021000 141025000
ACRO141020050EA 154 PLN
ACRO141020050 ACRO141021000 ACRO141025000
m-Xylylenediamine 99%
m-Xylylenediamine
Formuła: C₈H₁₂N₂
Temp. Wrzenia: 265 °C (745 mmHg)
Gęstość: 1,03 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008119
Numer CAS: 1477-55-0
Numer WE (dawny EINECS): 216-032-5
Jednostka: 2735
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5700 to 1.5720 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥98.5 %