5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H32586.03
H32586.06
H32586.03EA
505
PLN
H32586.03
H32586.06
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 216766-13-1
Molecular Formula: C7H6F3NO
Formula Weight: 177.13
MDL No.: MFCD09864699
Formuła:
C₇H₆F₃NO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09864699 Numer CAS: 216766-13-1 |